Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2120,00 zł |
250 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2120,00 zł
grade
Proteomics Grade
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
50-150 units/mg protein
mol wt
29.5 kDa
composition
Protein, ~40% biuret
solubility
H2O: soluble 0.9-1.1 mg/mL, clear, colorless
foreign activity
endopeptidase, essentially free
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, 50-150 units/mg protein | description - | description - | description sufficient for 100 colorimetric tests |
| grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade | grade - | grade - |
| specific activity 50-150 units/mg protein | specific activity 50-100 U/mg | specific activity - | specific activity - |
| form lyophilized powder | form powder | form suspension (crystalline) | form - |
| mol wt 29.5 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: soluble 0.9-1.1 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility physiological buffer: soluble, water: soluble | solubility - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?