Przejdź do
A8971
ProteoMass™ Apomyoglobin MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, (M+H+) 16,952.27 Da by calculation
Synonim(y):
Apomyoglobin, mass spec standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 x 1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1080,00 zł
Cena katalogowa1440,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
mol wt
(M+H+) 16,952.27 Da by calculation
packaging
vial of 10 nmol
General description
ProteoMass™ Apomyoglobin MALDI-MS Standard is required to calibrate and test matrix assisted laser desorption ionization (MALDI) mass spectrometers.
Application
ProteoMass™ Apomyoglobin MALDI-MS Standard has been used as an internal standard for MALDI-TOF-MS (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry) analysis.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B4181A8471A8846
description
vial of 10 nmol, (M+H+) 16,952.27 Da by calculation
description
vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 756.3997 Da
description
vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation
description
vial of 10 nmol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
mol wt
(M+H+) 16,952.27 Da by calculation
mol wt
monoisotopic mol wt 756.3997 Da
mol wt
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
mol wt
monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)