Przejdź do
A9096
ProteoMass™ Aldolase MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 x 1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3550,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
232-781-0
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
32150313
3550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mol wt
average mol wt 39,211.28 Da by calculation
Quality Segment
packaging
vial of 10 nmol
Application
Protein calibration standard for MALDI-MS instruments.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8471A8971MSCAL3
description
vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation
description
vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation
description
vial of 10 nmol, (M+H+) 16,952.27 Da by calculation
description
Protein MALDI MS Calibration Standard
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
-
mol wt
average mol wt 39,211.28 Da by calculation
mol wt
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
mol wt
(M+H+) 16,952.27 Da by calculation
mol wt
-
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)