Przejdź do
A9013
1,5-Bis(4-allyldimethylammoniumphenyl)pentan-3-one dibromide
≥97% (HPLC), acetylcholinesterase inhibitor, powder
Synonim(y):
BW 284c51
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
562,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C27H38N2OBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
566.41
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
562,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1,5-Bis(4-allyldimethylammoniumphenyl)pentan-3-one dibromide,
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
Br.C[N](C)(CC=C)c1ccc(CCC(=O)CCc2ccc(cc2)[N](C)(C)CC=C)cc1
InChI
1S/C27H38N2O.BrH/c1-7-21-28(3,4)25-15-9-23(10-16-25)13-19-27(30)20-14-24-11-17-26(18-12-24)29(5,6)22-8-2;/h7-12,15-18H,1-2,13-14,19-22H2,3-6H3;1H
InChI key
XBXRQUYORADPMX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43)
Biochem/physiol Actions
Selective acetylcholinesterase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Synthesis and Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T5576D0444D0195
description
-
description
solid, (Product is pure based on CHN, NMR and MS results)
description
≥95% (HPLC), film
description
≥97% (TLC)
form
powder
form
solid
form
film
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 22 mg/mL at ~60 °C
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
solubility
-
Gene Information
human ... ACHE(43)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)