Merck
AXYPCRTS900
CyclerSeal sealing film
size 120 μm, polypropylene, pkg of 5x50sheets/cs
Synonim(y):
sealing mat
Wybierz wielkość
1 PKG
3710,00 zł
3710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122410
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CyclerSeal sealing film, size 120 μm, polypropylene, pkg of 5x50sheets/cs
material
polypropylene
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-TS-900
Corning
packaging
pkg of 5x50sheets/cs
size
120 μm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
AXYHSFTSLAXYPCRTSAXYPCRSPS
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
material
polypropylene
material
polyester
material
polypropylene
material
polyester
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-TS-900, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-TS, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-SP-S, Corning
packaging
pkg of 5x50sheets/cs
packaging
-
packaging
pkg of 5x100sheets/cs
packaging
pkg of 5x100sheets/cs
size
120 μm
size
-
size
60 μm
size
80 μm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)