Przejdź do
B2640
DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine
synthetic (organic), ≥98% (TLC), γ-glutamylcysteine synthetase inhibitor, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
583,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.31
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
215 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
KJQFBVYMGADDTQ-UHFFFAOYSA-N
General description
DL-buthionine-SR-sulfoximine (BSO) is an amino acid analogue, which acts as an inhibitor of γ-glutamylcysteine synthetase. BSO increases the sensitivity of Trypanosoma cruzi to antiparasitic drugs, such as nifurtimox or benznidazole.
Application
DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine has also been used:
  • to induce oxidative stress in Starlings
  • to deplete choroidal glutathione (GSH) in two-day-old rat pups
  • to test its inhibitory effect on the enzymes, γ-glutamylcysteine synthetase and trypanothione synthetase (TryS) from T. cruzi
DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine has been used to deplete cellular glutathione levels in retinal ganglion cell 5 (RGC-5) cell line.
Biochem/physiol Actions
Depletes cellular glutathione and downregulates GST level.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
19176SML0142UC168
description
-
description
≥99.0% (TLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to almost clear, colorless
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
215 °C
mp
-
mp
143-146 °C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)