Przejdź do
UC168
(±)-Bufuralol hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, β-Adrenoceptor agonist/antagonist
Synonim(y):
α-[(tert-Butylamino)methyl]-7-ethyl-2-benzofuranmethanol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6540,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23NO2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
262-216-3
MDL number:
Form:
solid
6540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(±)-Bufuralol hydrochloride,
form
solid
Quality Segment
color
white to off-white
mp
143-146 °C
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCc1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H
InChI key
KJBONRGCLLBWCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
CYP2D6 substrate
Biochem/physiol Actions
β-Blocker. Varying β-adrenoceptor agonist/antagonist activity.
Bufuralol hydrochloride is known to be a non-specific β-receptor inhibitor that has an affinity for β 1 and β 2 receptors. Furthermore, studies have reported that bufuralol hydrochloride can decrease isoproterenol peripheral resistance.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
(±)-Bufuralol hydrochloride is soluble in water and methanol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B2640SML0142SML1044
description
-
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: 4 mg/mL, clear (warmed)
color
white to off-white
color
-
color
white to tan
color
white to beige
mp
143-146 °C
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)