Przejdź do
B3131
8-Bromoadenosine 5′-monophosphate
≥98%
Synonim(y):
8-Br-AMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13BrN5O7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.12
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥98%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(C3OC(COP(O)(O)=O)C(O)C3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H13BrN5O7P/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(18)5(17)3(23-9)1-22-24(19,20)21/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)(H2,19,20,21)
InChI key
DNPIJKNXFSPNNY-UHFFFAOYSA-N
Application
8-Bromoadenosine 5′′-monophosphate (8-Br-AMP) is an analogue of 5′-AMP useful for receptor mapping studies; as a starting structure for 8-modified 5′-AMP derivatives and for synthesis of poly-8-bromoriboadenylic acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
858463A2252U1752
description
≥98%
description
98%
description
from yeast, ≥97%
description
≥98%
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
yeast
biological source
natural (organic)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98%
assay
98%
assay
≥97%
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: soluble (with addition of mild alkali), 1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)