Przejdź do
BPS50030
HDAC Developer (2X)
Synonim(y):
buffers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105331
eCl@ss:
32160703
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
HDAC assay developer is an essential reagent for signal generation in HDAC assays performed with any of BPS Bioscience′s HDAC fluorimetric substrates or assay kits. An appropriate fluorimetric substrate, comprising an acetylated lysine side chain, is first incubated with a sample containing HDAC activity (nuclear or cellular extract, purified enzyme, bead-bound immunocomplex, etc.). Deacetylation of the substrate sensitizes it so that, in a second step, treatment with the HDAC assay developer produces a fluorophore. Trichostatin A is included as an ′inhibitor stop′ for class I and II HDACs.Datasheet
Application
Study of HDAC kinetics, regulation and inhibitor sensitivity. Ideal for drug discovery and HTS applications and cell-based HDAC assays.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
A 2x concentrate. Product is to be used (undiluted) at 1:1 ratio with HDAC reaction.
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles. Use product undiluted.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BPS53029BPS78856566328
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)