Przejdź do
BPS53029
Kinetic HDAC Assay Developer
Synonim(y):
buffers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105331
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
The Kinetic HDAC assay developer is an essential reagent for signal generation in Kinetic HDAC assays performed with any of BPS Bioscience′s HDAC fluorimetric substrates. The developer sensitizes the deacetylated substrate so that subsequent treatment with the HDAC assay developer produces a fluorophore.
A 10x concentrate (1 ml) with 10 ml dilution buffer.
Application
Study of HDAC kinetics, regulation and inhibitor sensitivity. Suitable for use with the Kinetic HDAC assay kits:
  • Kinetic HDAC1 Assay Kit
  • Kinetic HDAC2 Assay Kit
  • Kinetic HDAC3 Assay Kit
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
Dilute 10x developer to 1x with dilution buffer before use. Add 50 µl 1x developer per 50 µl HDAC reaction (1:1, total volume 100 µl).
Other Notes
Avoid freeze/thaw cycles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BPS50030566328MAK441
description
-
description
-
description
-
description
Sufficient for 400 fluorometric tests
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)