Przejdź do
C2624
Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes
≥95% (SDS-PAGE), ≥3,000 W-A units/mg protein, lyophilized powder
Synonim(y):
Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes, Carbonate Dehydratase, Carbonate Hydrolyase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-576-6
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
(specific activity ≥ 2,475 u/mgS), ≥3,000 W-A units/mg protein
Assay:
≥75% protein basis (biuret), ≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine erythrocytes
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine erythrocytes
Quality Segment
assay
≥75% protein basis (biuret), ≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
(specific activity ≥ 2,475 u/mgS), ≥3,000 W-A units/mg protein
solubility
deionized water: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Application
Carbonic anhydrase, from bovine erythrocytes, is used to create carbon dioxide capture systems and to research various purification techniques . Carbonic anhydrase is also used to study acid-base regulation in fish and carbonic anhydrase type II deficiency syndrome .
Biochem/physiol Actions
Carbonic Anhydrase is a zinc-containing enzyme that catalyzes the reversible conversion of carbon dioxide to bicarbonate. One of its main physiological roles is to maintain the acid-base balance in blood and other tissues. Lack of carbonic anhydrase results in carbonic anhydrase type II deficiency syndrome, which is an autosomal recessive disease that causes osteopetrosis, renal tubular acidosis and brain calcifications .
Other Notes
One Wilbur-Anderson (W-A) unit will cause the pH of a 0.02 M Trizma buffer to drop from 8.3 to 6.3 per min at 0°C. (One W-A unit is essentially equivalent to one Roughton-Booth unit.)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3934C5024C2273
description
≥95% (SDS-PAGE), ≥3,000 W-A units/mg protein, lyophilized powder
description
lyophilized powder, ≥2,000 W-A units/mg protein
description
non-denaturing PAGE marker
description
For use as a marker in SDS-PAGE
biological source
bovine erythrocytes
biological source
bovine erythrocytes
biological source
-
biological source
bovine erythrocytes
assay
≥75% protein basis (biuret), ≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
specific activity
≥3,000 W-A units/mg protein, (specific activity ≥ 2,475 u/mgS)
specific activity
≥2,000 W-A units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
solubility
deionized water: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is recommand usage temperature and pH range?
    1 answer
    1. The activity of this enzyme is established using a 0.02 M Tris buffer with a starting pH of 8.3 at 0°C. One unit will cause the pH of a 0.02 M Trizma buffer to drop from 8.3 to 6.3 per min at 0°C. However, the optimum pH and temperature is highly dependent on the specific application. There are a number of publications regarding the working parameters for this material. Please see the link below to review an example:
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10701452/#:~:text=It%20was%20determined%20that%20the,61706%20Dalton%20by%20gel%20filtration.
      Helpful?
  2. What is the isozyme I or isozyme II of Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes (C2624 Carbonic Anhydrase)?
    1 answer
    1. The product C2624, Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes, consists mainly of CA II. However, there are also small levels of CA I and CA IV present.
      Helpful?
  3. What is the recommended storage conditions for "Carbonic Anhydrase, from bovine erythrocytes?
    1 answer
    1. The recommended storage conditions for Solution of Carbonic Anhydrase, from bovine erythrocytes may be frozen at –20 °C for future use. It is advised to avoid repeated freezing and thawing. Stock solutions may be dispensed into working aliquots, frozen, and then discarded after 2–3 uses.
      Helpful?
  4. Is it possible to obtain information about the type of Carbonic Anhydrase (I or II) included in item C2624-carbonic anhydrase?
    1 answer
    1. Product C2624, Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes, with a purity of ≥95% (SDS-PAGE), consists predominantly of CA II, with small levels of CA I and CA IV present.