Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
550,00 zł
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
~29 kDa
suitability
suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE)
storage temp.
−20°C
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description non-denaturing PAGE marker | description ≥95% (SDS-PAGE), ≥3,000 W-A units/mg protein, lyophilized powder | description BioReagent, suitable for GFC marker | description Isoelectric focusing marker, pI 6.6 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| suitability suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE) | suitability - | suitability suitable for GFC marker | suitability - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt ~29 kDa | mol wt - | mol wt ~29,000 | mol wt - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?