Przejdź do
C2643
Coenzyme A, oxidized lithium salt
≥85%
Synonim(y):
CoA-S-S-CoA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
762,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H70N14O32P6S2 · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1533.05 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥85%
Form:
solid
762,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥85%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O[P](=O)(OCC([C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSSCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(CO[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]4O[C@H]([C@@H]([C@@H]4O[P](=O)(O)O)O)[n]5c6ncnc(c6nc5)N)O)O)(C)C)(C)C)O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O[P](=O)(O)O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)O
InChI
1S/C42H70N14O32P6S2/c1-41(2,15-81-93(75,76)87-91(71,72)79-13-21-29(85-89(65,66)67)27(59)39(83-21)55-19-53-25-33(43)49-17-51-35(25)55)31(61)37(63)47-7-5-23(57)45-9-11-95-96-12-10-46-24(58)6-8-48-38(64)32(62)42(3,4)16-82-94(77,78)88-92(73,74)80-14-22-30(86-90(68,69)70)28(60)40(84-22)56-20-54-26-34(44)50-18-52-36(26)56/h17-22,27-32,39-40,59-62H,5-16H2,1-4H3,(H,45,57)(H,46,58)(H,47,63)(H,48,64)(H,71,72)(H,73,74)(H,75,76)(H,77,78)(H2,43,49,51)(H2,44,50,52)(H2,65,66,67)(H2,68,69,70)/t21-,22-,27-,28-,29-,30-,31+,32+,39-,40-/m1/s1
InChI key
YAISMNQCMHVVLO-ODFVJXNFSA-N
General description
Coenzyme A (CoA) is a ubiquitous cofactor present in all living organisms. It is synthesized by the enzymatic conjugation of cysteine, pantothenate (Vitamin B5), and adenosine triphosphate (ATP).
Application
Coenzyme A oxidized lithium salt has been used in the preparation of the coenzyme A persulfide (CoASSH) standard to quantify the CoASSH in Staphylococcus aureus strains by tandem mass spectrometry.
Biochem/physiol Actions
Coenzyme A (CoA) plays a role as an acyl-group carrier and carbonyl activator in several biochemical reactions like the tricarboxylic acid cycle and fatty acid metabolism. It acts as a co-factor for several enzymes and is involved in several reactions in intermediary metabolism. CoA contains a thiol group that enables it to take part in several biochemical reactions. Oxidized CoA may be used to study reduction systems (CoA disulfide reductase (CoADR) systems) that regenerate reduced CoA in vivo. Furthermore, oxidized CoA may be used to study the unique functions of this molecule in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3019H2012C4780
description
≥85%
description
≥93%
description
≥85%
description
BioReagent, suitable for cell culture
assay
≥85%
assay
≥93%
assay
≥85%
assay
≥85% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)