Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2500,00 zł
biological source
equine serum
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥500 units/mg protein
composition
Protein, ≥10%
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥500 units/mg protein | description Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥900 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥900 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥10 units/mg protein |
| specific activity ≥500 units/mg protein | specific activity ≥900 units/mg protein | specific activity ≥900 units/mg protein | specific activity ≥10 units/mg protein |
| biological source equine serum | biological source - | biological source - | biological source - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| composition Protein, ≥10% | composition - | composition Protein, ≥10% | composition Protein, ≥60% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyrylcholinesterase from equine serum
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?