Merck
SRE0020
Butyrylcholinesterase from equine serum
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥900 units/mg protein
Synonim(y):
Butyrylcholinesterase from equine serum, Acylcholine acyl-hydrolase, Choline esterase, butyryl, Pseudocholinesterase
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Numer WE:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Poziom jakości
Próba
(colorimetric)
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥900 units/mg protein
zanieczyszczenia
≤12%
kolor
beige
rozpuszczalność
soluble (Native Sample buffer)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
C1057C4290E3019
specific activity
≥900 units/mg protein
specific activity
≥900 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
≥15 units/mg solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Inne uwagi
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of butyrylcholine to choline and butyrate per minute at pH 8.0 at 37 deg C.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)