Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 835,00 zł |
500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
835,00 zł
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
8-20 units/mg solid
mol wt
71 kDa by SDS-PAGE, 83 kDa by gel filtration
storage temp.
−20°C
General description
Application
- for enzymatic determination of choline (Cho) and phosphocholine (P-Cho)
- in sphingomyelin assay to determine the concentration of sphingomyelin by measuring free choline
- in enzyme coating for the fully-assembled recording device for electrochemical measurements
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, 8-20 units/mg solid | description recombinant, expressed in E. coli ≥12 units/mg protein | description lyophilized powder, 15-30 units/mg protein (biuret) | description lyophilized powder, ≥10 units/mg solid |
| specific activity 8-20 units/mg solid | specific activity ≥12 units/mg protein | specific activity 15-30 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥10 units/mg solid |
| form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 71 kDa by SDS-PAGE, 83 kDa by gel filtration | mol wt - | mol wt tetramer ~32 kDa | mol wt ~95 kDa |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?