Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 450,00 zł |
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 762,00 zł |
500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
450,00 zł
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥10 units/mg solid
mol wt
~95 kDa
technique(s)
cell based assay: suitable
suitability
suitable for assay of choline, suitable for molecular biology
storage temp.
−20°C
General description
Michaelis constants:2.84 x 10¯3M (Choline), 5.33 x 10¯3M (Betaine aldehyde)
Structure:One mol of FAD is covalently bound to mol of the enzyme
Inhibitors:p-Chloromercuribenzoate, Cu++, Co++, Hg++, Ag+
Optimum pH:8.0 – 8.5
Optimum temp:40 – 45°C
pH Stability:pH 7.0 – 9.0 (30°C, 2hr)
Thermal stability:Below 37°C (pH 7.5, 10min)
Application
- in a study to investigate a choline biosensor constructed with a chitinous membrane and its application in measuring cholinesterase inhibitory activities
- has also been used in spectroscopic studies on the photoreaction of choline oxidase with covalently bound flavin.
- as a component of phosphate buffer saline (PBS) buffer for measurement of choline acetyltransferase (ChAT) activity in brain tissue homogenates
- to measure the choline generated by autotaxin (ATX) by ATX activity assay and phospholipase-D (PLD) by PLD activity assay
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥10 units/mg solid | description recombinant, expressed in E. coli ≥12 units/mg protein | description lyophilized powder, 8-20 units/mg solid | description lyophilized powder, 25-50 units/mg solid |
| specific activity ≥10 units/mg solid | specific activity ≥12 units/mg protein | specific activity 8-20 units/mg solid | specific activity 25-50 units/mg solid |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| suitability suitable for molecular biology, suitable for assay of choline | suitability - | suitability - | suitability - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?