Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 532,00 zł |
1 kU | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2920,00 zł |
532,00 zł
biological source
bacterial (arthrobacter sp.)
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli ≥12 units/mg protein
form
powder
specific activity
≥12 units/mg protein
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
Choline oxidase from Arthrobacter sp. is a flavoprotein, which is a member of the glucose–methanol–choline (GMC). The codA gene encodes the choline oxidase enzyme.
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
persons
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli ≥12 units/mg protein | description lyophilized powder, 8-20 units/mg solid | description lyophilized powder, ≥10 units/mg solid | description lyophilized powder, 15-30 units/mg protein (biuret) |
| specific activity ≥12 units/mg protein | specific activity 8-20 units/mg solid | specific activity ≥10 units/mg solid | specific activity 15-30 units/mg protein (biuret) |
| biological source bacterial (arthrobacter sp.) | biological source - | biological source - | biological source - |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - |
| recombinant expressed in E. coli ≥12 units/mg protein | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?