Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 526,00 zł |
Informacje o tej pozycji
526,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
mol wt
~29,000
packaging
vial of 15 mg
suitability
suitable for GFC marker
storage temp.
−20°C
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for GFC marker | description non-denaturing PAGE marker | description ≥95% (SDS-PAGE), ≥3,000 W-A units/mg protein, lyophilized powder | description lyophilized powder, ≥2,000 W-A units/mg protein |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| suitability suitable for GFC marker | suitability suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE) | suitability - | suitability - |
| mol wt ~29,000 | mol wt ~29 kDa | mol wt - | mol wt 30 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| packaging vial of 15 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?