Przejdź do
C6427
Clindamycin 2-phosphate
aminoglycoside antibiotic
Synonim(y):
Clindamycin 2-dihydrogen phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H34ClN2O8PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.96
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
246-433-0
MDL number:
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
solubility
DMSO: 224 mg/mL at 25 °C
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)NC([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12?,13+,14-,15?,16+,18+/m0/s1
InChI key
UFUVLHLTWXBHGZ-MWBQRTRKSA-N
General description
Chemical structure: macrolide
Application
Clindamycin 2-phosphate is an aminoglycoside antibiotic that has been used to study the cytoxicity of antibiotics on human cell lines , Bacterial protein synthesis and peptide translation, and the inhibition of human Tyrosyl-DNA Phosphodiesterase .
Biochem/physiol Actions
Clindamycin 2-phosphate is a pharmacological tyrosyl-DNA phosphodiesterase (Tdp1) inhibitor. Clindamycin 2-phosphate can repair DNA topoisomerase I-DNA covalent complexes by hydrolyzing the tyrosyl-DNA bond. It inhibits protein synthesis in bacteria by binding the 50s ribosomal subunit. . Spectrum of Activity: Gram positive cocci and taxoplasma. Especially active against anaerobic bacteria.
Spectrum of Activity: Gram positive cocci and taxoplasma. Especially active against anaerobic bacteria.
Mode of Action: Inhibits protein synthesis in bacterial by binding the 50s ribosomal subunit.
Other Notes
Antibacterial and antiprotozoal antibiotic of the licosamide class.
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1138008Y0001680PHR1021
description
aminoglycoside antibiotic
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
form
solid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 224 mg/mL at 25 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)