Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H34ClN2O8PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.96
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
clindamycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)NC([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12?,13+,14-,15?,16+,18+/m0/s1
InChI key
UFUVLHLTWXBHGZ-MWBQRTRKSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Application
Wzorzec referencyjny fosforanu klindamycyny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
- Clindamycin Phosphate Gel
- Krem dopochwowy z fosforanem klindamycyny
- Zawiesina do stosowania miejscowego fosforanu klindamycyny
- Wkładki dopochwowe z fosforanem klindamycyny
- Roztwór do stosowania miejscowego fosforanu klindamycyny
- Wstrzyknięcie klindamycyny
Biochem/physiol Actions
Spectrum of Activity: Gram positive cocci and taxoplasma. Especially active against anaerobic bacteria.
Mode of Action: Inhibits protein synthesis in bacterial by binding the 50s ribosomal subunit.
Mode of Action: Inhibits protein synthesis in bacterial by binding the 50s ribosomal subunit.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Antibacterial and antiprotozoal antibiotic of the licosamide class.
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosforan klindamycyny
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?