Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2160,00 zł |
20 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2160,00 zł
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥3 units/mg protein
mol wt
homodimer ~90 kDa
composition
Protein, ~70% biuret
solubility
H2O: soluble 0.5 mg/mL
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥3 units/mg protein | description 50-55 units/mg protein carboxypeptidase B | description lyophilized powder, ≥200,000 units/g protein | description lyophilized powder, ≥100 units/mg solid |
| specific activity ≥3 units/mg protein | specific activity 50-55 units/mg protein carboxypeptidase B | specific activity ≥200,000 units/g protein | specific activity ≥100 units/mg solid |
| form lyophilized powder | form solution | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: soluble 0.5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| mol wt homodimer ~90 kDa | mol wt - | mol wt ~300 kDa | mol wt - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?