Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μmol | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 966,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15N2O14P3 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.14 (free acid basis)
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
966,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥99%
Quality Segment
form
liquid
concentration
100 mM in H2O
technique(s)
whole genome amplification: suitable
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O14P3.Na.H/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;
InChI key
FVFWWPFKJNTHIQ-UHFFFAOYSA-N
General description
2′-Deoxyuridine 5′-triphosphate (dUTP) is incorporated into DNA during DNA synthesis. It is one of the main intermediate during pyrimidine nucleotide biosynthesis. It is one of the sources of uracil in DNA. Deoxyuridine 5′-triphosphate nucleotidohydrolase suppresses the incorporation of dUTP into DNA. It converts dUTP to 2′-deoxyuridine 5′-monophosphate (dUMP).
Application
2′-Deoxyuridine 5′-triphosphate sodium salt solution has been used in the mouse genomic DNA amplification by polymerase chain reaction (PCR). It is also suitable for conjunction with uracil DNA glycosylase to prevent carryover contamination in PCR. The dUTP is substituted for dTTP in the PCR reaction.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 100 mM in H2O | description ≥90% | description Sigma Grade | description ~85% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% | assay ≥90% | assay ≥98% (HPLC) | assay ~85% |
| form liquid | form powder | form powder | form solid |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| concentration 100 mM in H2O | concentration - | concentration - | concentration - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?