Przejdź do
B0631
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate sodium salt
≥90%, synthetic (organic), powder
Synonim(y):
5-BrdUTP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
656,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14BrN2O14P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
547.04
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥90%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
656,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate sodium salt, ≥90%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H14BrN2O14P3.Na.H/c10-4-2-12(9(15)11-8(4)14)7-1-5(13)6(24-7)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h2,5-7,13H,1,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
UWZGQOWZUSBZMC-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate is used for incorporation into DNA for studying normal and tumor cell proliferation profiles.
Application
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate (5-BrdUTP) may be used as a labeling TdT substrate for terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) reactions or for DNA synthesis. BrdUTP is also used as an effective mutagenic agent. 5-BrdUTP labeling may be detected by immunological techniques or 5-BrdUTP may be derivitized by biotinylation or other methods for detection by fluorogenic or chromogenic methods.
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate sodium salt has been used:
  • in the labelling of 3′-OH termini of fragmented DNA with double stranded breaks in african green monkey kidney cells
  • to label cleaved DNA ends in apoptosis assay in avian tissue sections
  • for incorporation into mice prostates for immunohistochemistry studies
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D4001D0184F3503
description
≥90%
description
≥95%
description
100 mM in H2O
description
~85%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥90%
assay
≥95%
assay
≥99%
assay
~85%
form
powder
form
powder
form
liquid
form
solid
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)