Przejdź do
D3876
2′-Deoxyuridine 5′-monophosphate disodium salt
≥98% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonim(y):
dUMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H11N2O8PNa2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.15
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
255-687-1
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥98% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2′-Deoxyuridine 5′-monophosphate disodium salt, Sigma Grade
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H13N2O8P.Na.H/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)19-6(5)4-18-20(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;
InChI key
WXIVKKBDJOCRNB-UHFFFAOYSA-N
General description
2′-Deoxyuridine 5′-monophosphate disodium salt (dUMP) is a substrate for thymidylate synthase and is converted to deoxythymidine monophosphate (dTMP).
Application
2′-Deoxyuridine 5′-monophosphate disodium salt has been used:
  • in ultraperformance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC/MS/MS) assay
  • to stimulate proliferation of peripheral blood mononuclear cell (PBMCs) exposed to influenza virus antigen
  • in thymidylate synthase activity assay Helicobacter pylori
2′-Deoxyuridine 5′-monophosphate (dUMP) is used by the enzyme thymidylate synthetase (TS) (EC 2.1.1.45) for the de novo production of dTMP. dUMP is used as the reference substrate in studies of dUMP analogues in potential chemotherapy applications.
Biochem/physiol Actions
2′-Deoxyuridine 5′-monophosphate disodium salt (dUMP) conversion to pyrimidine is inhibited by methotrexate. The inhibition of dUMP to deoxythymidine monophosphate (dTMP) at the methylation step is a key in controlling bacterial and eukaryotic cell growth.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F3503D0184
description
Sigma Grade
description
~85%
description
100 mM in H2O
grade
Sigma Grade
grade
-
grade
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
~85%
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)