Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1180,00 zł
Nazwa produktu
5-Fluoro-2′-deoxyuridine 5′-monophosphate sodium salt, ~85%
assay
~85%
Quality Segment
form
solid
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12FN2O8P.Na.H/c10-4-2-12(9(15)11-8(4)14)7-1-5(13)6(20-7)3-19-21(16,17)18;;/h2,5-7,13H,1,3H2,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
DGEOOGBABXVZPJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as an anti-mitotic agent for culturing mouse primary cortical neurons.
- as a component of feeding media in the culturing of mouse primary cortical neurons.
- in studies on the activity and function of thymidylate synthase (TS).
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ~85% | description Sigma Grade | description 100 mM in H2O |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ~85% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% |
| form solid | form powder | form liquid |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?