Przejdź do
D0431
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Synonim(y):
3-(N,N-Dimethyldodecylammonio)propanesulfonate, 3-(N,N-Dimethyllaurylammonio)propanesulfonate, 3-(Dodecyldimethylammonio)propanesulfonate, 3-(Lauryldimethylammonio)propanesulfonate, Dodecyldimethyl(3-sulfopropyl)ammonium hydroxide inner salt, Lauryl sulfobetaine, SB3-12
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
654,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.55
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32190102
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
239-002-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4145308
654,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
>99% (TLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 18,500
aggregation number
55
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
CMC
2-4 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI key
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate is a zwitterionic surfactant.
Application
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate has been used in a study to assess protein structural change in a mixed system of ionic and zwitterionic surfactants. It has also been used in a study to investigate the interaction between ionic liquid and zwitterionic surfactant.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
40232693015912867
description
-
description
≥97.0% (dried material, CHN)
description
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
description
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
>99% (TLC)
assay
≥97.0% (dried material, CHN)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
aggregation number
55
aggregation number
55
aggregation number
55
aggregation number
-
CMC
2-4 mM (20-25°C)
CMC
2-4 mM (20-25°C)
CMC
2 - 4 mM
CMC
-
cation traces
Ca: ≤0.002%, Zn: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Na: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, K: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Al: ≤0.0005%
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 5%
solubility
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)