Przejdź do
D1068
DCB
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
3,3′-Dichlorobenzaldazine, NSC 67224
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, under inert gas
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, under inert gas
color
yellow
solubility
DMSO: ~6.8 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cccc(\C=N\N=C\c2cccc(Cl)c2)c1
InChI
1S/C14H10Cl2N2/c15-13-5-1-3-11(7-13)9-17-18-10-12-4-2-6-14(16)8-12/h1-10H/b17-9+,18-10+
InChI key
XMOVWXSCYLINBJ-BEQMOXJMSA-N
Biochem/physiol Actions
3,3′-dichlorobenzaldazine (DCB) serves as an allosteric ligand with neutral cooperativity. It helps to block the positive allosteric regulation of mGluRs (metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGluR5) with the help of 3,3′-difluorobenzaldazine (DFB) and the negative modulatory effect of 3,3′-dimethoxybenzaldazine (DMeOB).
Neutral allosteric modulator of the metabotropic glutamate receptor mGluR5.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3245N0915H130
DCB ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
D1068
DCB
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
solid
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: insoluble, DMSO: ~6.8 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: soluble
storage condition
desiccated, under inert gas
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)