Przejdź do
D1756
Dexamethasone
≥98% (HPLC), powder, NOS induction inhibitor
Synonim(y):
(11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone, Prednisolone F
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
186,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
421,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H29FO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51422306
EC Number:
200-003-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2066651
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dexamethasone, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
mp
262-264 °C (lit.)
solubility
methanol: 25 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI key
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
General description
Dexamethasone is a potent glucocorticoid with minimal to no mineralocorticoid activity. Dexamethasone exhibits pleiotropic effects on multiple signaling pathways, some of its functions include, inhibition of neutrophil migration and reduction of lymphocyte colony proliferation. Research findings show, dexamethasone might prevent high-altitude pulmonary edema by decreasing pulmonary artery pressure.
Application
Dexamethasone has been used:
  • in culture media to induce differentiation of adipose-derived stem cells into osteogenic tissue
  • as a component of adipocyte differentiation medium
  • for in vitro stimulation of primary normal human bronchial epithelial cells (NHBE) and airway smooth muscle (ASM)
Biochem/physiol Actions
Dexamethasone is known to be effective against relapsed multiple myeloma. It is found to decrease inflammation associated with cerebrospinal fluid and central nervous system (CNS) complications, such as hearing loss.
Glucocorticoid anti-inflammatory agent
Glucocorticoid anti-inflammatory agent. Regulates T cell survival, growth, and differentiation. Inhibits the induction of nitric oxide synthase.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
Dexamethasone is soluble in DMSO (25 mg/ml), chloroform or ethanol.
Dilute 1 mg/ml stock solution 1:50 with sterile media and store frozen in working aliquots to avoid repeated freeze-thaw.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31375D4902D9184
description
≥98% (HPLC), powder
description
tested according to Ph. Eur.
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
description
meets USP testing specifications
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
99.6%
assay
≥97%
assay
97.0-102.0%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 25 mg/mL
solubility
water: soluble 10mg/100 ml at 25 °C, dioxane: very slightly soluble, acetone: very slightly soluble, alcohol: very slightly soluble, chloroform: slightly soluble, diethyl ether: very slightly soluble, methanol: very slightly soluble
solubility
methanol: 25 mg/mL
solubility
-
color
off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dexamethasone
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. is it ok to store the powder at room temperature?
    1 answer
    1. The recommended long-term storage temperature for this product is at 2 - 8 °C. However, this product ships at ambient temperature and is stable for short periods without refrigeration.
      Helpful?
  2. We plan dissolve it in DMSO and use for experiment (Inject to Mice via IM way), so Which is the appropriate concentration of DMSO? 
    1 answer
    1. Dexamethasone is soluble in 100% DMSO at a concentration of 25 mg/mL.
      Helpful?
  3. Is it okay to freeze and store the solution mixed with a vehicle such as 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin for a long time, and melt and freeze repeatedly?
    1 answer
    1. Solutions prepared in 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin may be stored in aliquots at -20ºC. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Note that product D2915 is a prepared powder mixture of Dexamethason and 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin. This product is soluble at 25 mg/ml in water. Please see the link below to review additional water-soluble product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/218/859/e8014inf.pdf
      Please see the following link to review (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/2hydroxypropylbcyclodextrin12345128446355
      Helpful?
  4. Please can someone confirm if this is also soluble in DMSO? I have seen other people dissolve dexamethasone like this, but with a different brand
    1 answer
    1. Dexamethasone is soluble in DMSO (25 mg/ml), chloroform or Ethanol.
      Helpful?
  5. What is the solution stability of Product D1756, Dexamethasone?
    1 answer
    1. Aqueous solutions of dexamethasone are stable for at least 30 days at 4°C. A stock solution at a concentration of 1mg/mL in absolute ethanol can be diluted 1:50 with sterile media and stored frozen as working aliquots.
      Helpful?
  6. Is Product D1756, Dexamethasone, suitable for cell culture?
    1 answer
    1. This product has not been tested for cell culture. Please consider either Product No. D8893 or D4902, both of which are cell culture tested.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. What is Product D1756, Dexamethasone, soluble in?
    1 answer
    1. Dexamethasone is practically insoluble in water. It is soluble in ethanol, methanol, acetone, dioxane, and slightly soluble in chloroform. Sigma routinely tests the solubility at 50 mg/mL in ethanol with heat, yielding a clear, colorless to faint yellow solution. However, dexamethasone will precipitate out of solution as the temperature returns to room temperature. At 25 mg/mL in methanol or ethanol, a clear colorless solution is obtained without heating.  The solubility of dexamethasone in DMSO is 606 mg/mL at 25°C.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review