Przejdź do
D9184
Dexamethasone
meets USP testing specifications
Synonim(y):
(11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone, Prednisolone F
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
472,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H29FO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.46
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-003-9
Beilstein/REAXYS Number:
2066651
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
solid
Assay:
97.0-102.0%
472,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
97.0-102.0%
form
solid
mp
262-264 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI key
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
General description
Dexamethasone is an anti-inflammatory glucocorticoid with a range of effects on cell survival, cell signaling and gene expression. It is useful for study of apoptosis, cell signaling pathways and gene expression.
Application
Dexamethasone was used as medium supplement in the following studies:
  • To investigate the osteogenic differentiation and chondrogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells (MSCs).
  • In α-MEM (minimum essential medium) for inducing the osteogenic and adipogenic differentiation in mesenchymal stem cells from human bone marrow and umbilical cord blood.
  • For the isolation and characterization of mesenchymal stem cells isolated from 6- to 8-week-old C57BL/6J mice.
Biochem/physiol Actions
Glucocorticoid anti-inflammatory agent
Glucocorticoid anti-inflammatory agent. Regulates T cell survival, growth, and differentiation. Inhibits the induction of nitric oxide synthase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31375D4902D1756
description
meets USP testing specifications
description
tested according to Ph. Eur.
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
description
≥98% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
assay
97.0-102.0%
assay
99.6%
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), IL4(3565), IL5(3567), NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669), Ifng(15978), Nos2(18126), Ptgs2(19225), Tnf(21926)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Tnf(24835)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), IL4(3565), IL5(3567), NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669), Ifng(15978), Nos2(18126), Ptgs2(19225), Tnf(21926)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Tnf(24835)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), IL4(3565), IL5(3567), NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669), Ifng(15978), Nos2(18126), Ptgs2(19225), Tnf(21926)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Tnf(24835)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), IL4(3565), IL5(3567), NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669), Ifng(15978), Nos2(18126), Ptgs2(19225), Tnf(21926)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Tnf(24835)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dexamethasone
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)