Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 935,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15N2O14P3 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.14 (free acid basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
935,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O14P3.Na.H/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;
InChI key
FVFWWPFKJNTHIQ-UHFFFAOYSA-N
Application
2′-Deoxyuridine 5′-triphosphate (dUTP) may be used to study the distribution, specificity and kinetics of deoxyuridine 5′-triphosphate nucleotidohydrolase(s) (dUTPase, EC 3.6.1.23). dUTPase are important enzymes that protect cells from the incorporation of dUTP into DNA.dUTP is a component of the TUNEL (terminal deoxyribonucleotidyl-transferase-(TdT)-mediated deoxyuridine-5′-triphosphate- (dUTP) nick-end labeling) test. TUNEL is a common method for detecting DNA fragmentation that results from apoptotic signaling cascades.
2′-Deoxyuridine 5′-triphosphate sodium salt has been used in the extraction of white muscles from the African catfish.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description ≥90% | description Cytiva 28-4065-41, pack of 25 μmol | description Sigma Grade |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form liquid | form powder |
| assay ≥95% | assay ≥90% | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?