Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 228,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
228,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
impurities
inosine, essentially free
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O4/c15-2-6-5(16)1-7(18-6)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)17/h3-7,15-16H,1-2H2,(H,11,12,17)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
VGONTNSXDCQUGY-RRKCRQDMSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description ≥98.5% | description ≥99% | description powder, BioReagent, suitable for cell culture |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥98% | assay ≥98.5% | assay ≥99% | assay ≥99% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Deoxyinosine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?