Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: ~28 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cccc(\C=N\N=C\c2cccc(OC)c2)c1
InChI
1S/C16H16N2O2/c1-19-15-7-3-5-13(9-15)11-17-18-12-14-6-4-8-16(10-14)20-2/h3-12H,1-2H3/b17-11+,18-12+
InChI key
FBNPHFBYHYNMHC-JYFOCSDGSA-N
Biochem/physiol Actions
Negative allosteric modulator at the metabotropic glutamate receptor mGluR5.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?