Przejdź do
D7692
Diethylumbelliferyl phosphate
≥98% (HPLC), cholesterol esterase inhibitor, oil
Synonim(y):
DEUP, UBP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
766,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
2014,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.25
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
766,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diethylumbelliferyl phosphate, ≥98% (HPLC), oil
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H17O6P/c1-4-17-21(16,18-5-2)20-11-6-7-12-10(3)8-14(15)19-13(12)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
InChI key
GHGRYKAFUNNHBG-UHFFFAOYSA-N
Application
Diethylumbelliferyl phosphate has been used as a lipase inhibitor to treat wild-type myeloblasts for in vitro neutrophil differentiation assays.
Biochem/physiol Actions
Diethylumbelliferyl phosphate (DEUP), an organophosphate does not block protein kinase activity A in vitro.
Diethylumbelliferyl phosphate is a selective, potent cholesterol esterase inhibitor. It blocks steroidogenesis primarily by preventing cholesterol transport into the mitochondria of steroidogenic cells. Inhibitors of cholesterol esterase are anticipated to limit the absorption of dietary cholesterol. IC50 = 11.6 μM.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1936275164M8883
description
≥98% (HPLC), oil
description
suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
description
suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
description
phosphatase substrate
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPCE)
assay
≥95% (HPCE)
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, DMF: soluble
solubility
chloroform: soluble, DMSO: soluble, 2-methoxyethanol: soluble
solubility
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
color
colorless to yellow
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)