Przejdź do
D9515
Driselase™ from Basidiomycetes sp.
powder, Protein ≥10 % by biuret
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
cellulase, laminarinase, xylanase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
618,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
286-055-3
NACRES:
NA.54
MDL number:
618,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
conjugate (Glucosaminoglycan)
Quality Segment
form
powder
composition
Protein, ≥10% biuret
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in cellulosic ethanol research. For more information see the article in biofiles and Enzymes for Alternative Energy Research.
Application
The enzyme from Sigma has been used as a control while testing the ability of p-coumaroyl esterase to release p-coumaroyl and feruloyl groups from intact cell walls. It has also been used in the protoplast preparation from mycelia during a study to investigate the pathogenicity of Cochliobolus carbonum on Maize.
Driselase from Basidiomycetes has been used in a study to assess the digestion by fungal glycanases of arabinoxylans with different feruloylated side-chains. Driselase from Basidiomycetes has also been used in a study to investigate the purification, characterization, and mode of action of a rhamnogalacturonan hydrolase.
Biochem/physiol Actions
Driselase is a cell wall degrading enzyme that contains cellulase, hemicellulase, pectinase etc. Therefore, it is very effective in removing plant cell walls to make protoplasts.
Other Notes
Crude powder containing laminarinase, xylanase and cellulase.
Legal Information
Driselase is a trademark of ASKA Animal Health Co. Ltd.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D8037P0652T7765
description
powder, Protein ≥10 % by biuret
description
BioReagent, suitable for plant cell culture
description
Type XXI, ≥15 units/mg solid
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
greener alternative category
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
-
conjugate
conjugate (Glucosaminoglycan)
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)