Elastase from porcine pancreas is soluble in 200 mM Tris HCl buffer, pH 8.8 (1 mg/ml), yielding a clear solution. For storage, lyophilized elastase is stable at -20°C; however, the stability of the solution at -20°C has not been validated.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 763,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
763,00 zł
type
Type III
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥4.0 units/mg protein
mol wt
25.9 kDa
composition
Protein, 55-85%
solubility
200 mM Tris HCl buffer, pH 8.8: soluble 1.0 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type III, lyophilized powder, Protein 55-85 %, ≥4.0 units/mg protein | description Type I, ≥4.0 units/mg protein | description lyophilized powder, suitable for cell culture | description ≥3 × USP specifications |
| specific activity ≥4.0 units/mg protein | specific activity ≥4.0 units/mg protein | specific activity ≥4 units/mg protein | specific activity ≥3 × USP specifications |
| form lyophilized powder | form suspension | form lyophilized powder | form powder |
| mol wt 25.9 kDa | mol wt 25.9 kDa | mol wt 25.9 kDa | mol wt - |
| solubility 200 mM Tris HCl buffer, pH 8.8: soluble 1.0 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Elastase from porcine pancreas
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the stability of solubled elastaze in 200 mM Tris HCl (1mg/ml) in -20 Celsius degrees?