Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 523,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł |
20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
523,00 zł
biological source
Porcine
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥4 units/mg protein
mol wt
25.9 kDa
packaging
pkg of 1 μmol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
8
suitability
suitable for
foreign activity
Trypsin ≤50 BAEE units/mg protein
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, suitable for cell culture | description Type III, lyophilized powder, Protein 55-85 %, ≥4.0 units/mg protein | description Type IV, Protein 50-90 %, lyophilized powder, ≥4.0 units/mg protein (biuret) | description Type I, ≥4.0 units/mg protein |
| specific activity ≥4 units/mg protein | specific activity ≥4.0 units/mg protein | specific activity ≥4.0 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥4.0 units/mg protein |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source Porcine | biological source - | biological source Porcine pancreas | biological source Porcine pancreas |
| suitability suitable for | suitability - | suitability - | suitability - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form suspension |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Elastase from porcine pancreas
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?