Przejdź do
E3528
EZview™ Red HIS-Select® HC Nickel Affinity Gel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
866,00 zł
5 x 1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
866,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
Quality Segment
Application
Small-scale affinity capture of fusion recombinant proteins with His-tags / histidine-containing tags (His-tagged proteins).
When performing small scale affinity capture, such as immunoprecipitation, the affinity matrix is difficult to see in the microcentrifuge tubes. Accidental aspiration of the resin leads to quantitative variability in results. The EZview™ Red Affinity Gels greatly reduces the risk of pellet loss. EZview resins perform as well as conventional non-colored affinity gels, but allow the user to easily differentiate pellet from supernatant. This correlates to more accurate data because less protein is lost.
Features and Benefits
  • Increased visibility - Red color reduces risk of incidental aspiration
  • Improved recovery of target protein by reduced accidental loss
  • Higher reproducibility - More consistent yields
Physical form
1:1 (v/v) suspension in PBS containing 50% glycerol and MIT-HClis present at 30 PPM and 0.003% (w/v).
Legal Information
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6486E3403E6406
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10101-97-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)