Przejdź do
E8155
Extract-N-Amp™ PCR Diluent
colorless, storage temp.:2-8°C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106303
NACRES:
NA.55
MDL number:
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
The Extract-N-Amp™ PCR Diluent is intended for use with all of the Extract-N-Amp, REDExtract-N-Amp™ and SYBR™ Green Extract-N-Amp PCR Kits, except the Extract-N-Amp and REDExtract-N-Amp Blood PCR Kits. It is specifically formulated to dilute extracted DNA samples before PCR. This step may ameliorate the amplification of the marker gene by minimizing chimeric molecule formation and decreasing PCR inhibitor concentrations. Extract-N-Amp™ PCR Diluent is intended to supplement the kit reagents. Use of this reagent prevents usage of kits reagents where many dilutions are required.
Legal Information
SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)