Merck
EHU153561
MISSION® esiRNA
targeting human COL1A1
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
20 μG
956,00 zł
50 μG
1700,00 zł
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTCCTGGCAAAGATGGACTCAACGGTCTCCCTGGCCCCATTGGGCCCCCTGGTCCTCGCGGTCGCACTGGTGATGCTGGTCCTGTTGGTCCCCCCGGCCCTCCTGGACCTCCTGGTCCCCCTGGTCCTCCCAGCGCTGGTTTCGACTTCAGCTTCCTGCCCCAGCCACCTCAAGAGAAGGCTCACGATGGTGGCCGCTACTACCGGGCTGATGATGCCAATGTGGTTCGTGACCGTGACCTCGAGGTGGACACCACCCTCAAGAGCCTGAGCCAGCAGATCGAGAACATCCGGAGCCCAGAGGGCAGCCGCAAGAACCCCGCCCGCACCTGCCGTGACCTCAAGATGTGCCACTCTGACTGGAAGAGTGGAGAGTACTGGATTGACCCCAACCAAGGCTGCAACCTGGATGCCATCAAAGTCTTCTGCAACATGGAGACTGGTGAGACCTGCGTGTACCCCACTCAGCCCAGTGTGGCCCAGAAGAACTGGTACATCAGCAAGAACCCCAAGGACAAGAGGCATGTCTGGTTCGGCGAGAGCATGACCGATGGATT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
EHU131521EHU121511EHU137601
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000108821
Ensembl | human accession no.
ENSG00000164692
Ensembl | human accession no.
ENSG00000114270
Ensembl | human accession no.
ENSG00000124749
esiRNA cDNA target sequence
CTCCTGGCAAAGATGGACTCAACGGTCTCCCTGGCCCCATTGGGCCCCCTGGTCCTCGCGGTCGCACTGGTGATGCTGGTCCTGTTGGTCCCCCCGGCCCTCCTGGACCTCCTGGTCCCCCTGGTCCTCCCAGCGCTGGTTTCGACTTCAGCTTCCTGCCCCAGCCACCTCAAGAGAAGGCTCACGATGGTGGCCGCTACTACCGGGCTGATGATGCCAATGTGGTTCGTGACCGTGACCTCGAGGTGGACACCACCCTCAAGAGCCTGAGCCAGCAGATCGAGAACATCCGGAGCCCAGAGGGCAGCCGCAAGAACCCCGCCCGCACCTGCCGTGACCTCAAGATGTGCCACTCTGACTGGAAGAGTGGAGAGTACTGGATTGACCCCAACCAAGGCTGCAACCTGGATGCCATCAAAGTCTTCTGCAACATGGAGACTGGTGAGACCTGCGTGTACCCCACTCAGCCCAGTGTGGCCCAGAAGAACTGGTACATCAGCAAGAACCCCAAGGACAAGAGGCATGTCTGGTTCGGCGAGAGCATGACCGATGGATT
esiRNA cDNA target sequence
CTCGCTCAGCACCTTCTCTCAGACCCAAGGACTATGAAGTTGATGCTACTCTGAAGTCTCTCAACAACCAGATTGAGACCCTTCTTACTCCTGAAGGCTCTAGAAAGAACCCAGCTCGCACATGCCGTGACTTGAGACTCAGCCACCCAGAGTGGAGCAGTGGTTACTACTGGATTGACCCTAACCAAGGATGCACTATGGATGCTATCAAAGTATACTGTGATTTCTCTACTGGCGAAACCTGTATCCGGGCCCAACCTGAAAACATCCCAGCCAAGAACTGGTATAGGAGCTCCAAGGACAAGAAACACGTCTGGCTAGGAGAAACTATCAATGCTGGCAGCCAGTTTGAATATAATGTAGAAGGAGTGACTTCCAAGGAAATGGCTACCCAACTTGCCTTCATGCGCCTGCTGGCCAACTATGCCTCTCAGAACATCACCTACCACTGCAAGAACAGCATTGCAT
esiRNA cDNA target sequence
AGAGCCTGGCGTCTCTTACATCTTCTCCCTGACGCCTGTCCTGGATGGTGTGCGGGGTCCTGAGGCATCTGTCACACAGACGCCAGTGTGCCCCCGTGGCCTGGCGGATGTGGTGTTCCTACCACATGCCACTCAAGACAATGCTCACCGTGCGGAGGCTACGAGGAGGGTCCTGGAGCGTCTGGTGTTGGCACTTGGGCCTCTTGGGCCACAGGCAGTTCAGGTTGGCCTGCTGTCTTACAGTCATCGGCCCTCCCCACTGTTCCCACTGAATGGCTCCCATGACCTTGGCATTATCTTGCAAAGGATCCGTGACATGCCCTACATGGACCCAAGTGGGAACAACCTGGGCACAGCCGTGGTCACAGCTCACAGATACATGTTGGCACCAGATGCTCCTGGGCGCCGCCAGCACGTACCAGGGGTGATGGTTCTGCTAGTGGATGAACCCTTGAGAGGT
esiRNA cDNA target sequence
GTTGGCCCAGAAAACTTTGAAATAGTGAAAAAGTGGCTTGTCAATATCACAAAAAACTTTGACATAGGGCCGAAGTTTATTCAAGTTGGAGTGGTTCAATATAGTGACTACCCTGTGCTGGAGATTCCTCTCGGAAGCTATGATTCAGGAGAACATTTGACGGCAGCAGTGGAATCCATACTCTACTTAGGAGGAAACACAAAGACAGGGAAGGCCATCCAGTTTGCGCTCGATTACCTTTTTGCCAAGTCCTCACGATTTCTGACTAAGATAGCAGTGGTACTTACGGATGGCAAATCCCAAGATGACGTCAAGGATGCAGCTCAAGCAGCAAGAGATAGTAAGATAACATTATTTGCTATTGGTGTTGGTTCAGAAACAGAAGATGCCGAACTTAGAGCTATTGCCAACAAGCCTTCGTCTACTTATGTGTTTTATGTGGAAGACTATATTGCAATATCCAAAATAAGGGAAGTGATGAAGCAGAAACTTTGTGAAGAATCTGTCTGTCCAACACGAATTCCA
Gene Information
human ... COL1A1(1277), COL1A1(1277)
Gene Information
human ... COL1A2(1278), COL1A2(1278)
Gene Information
human ... COL7A1(1294), COL7A1(1294)
Gene Information
human ... COL21A1(81578), COL21A1(81578)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing Liu et al.
Discovery medicine, 25(139), 211-223 (2018-06-16)
Extracellular matrix (ECM) is an important component of tumor microenvironment and plays critical roles in cancer development and metastasis, in which collagen is the major structural protein. Collagen type I alpha 1 (COL1A1) is reportedly associated with the development of
Zheying Zhang et al.
International journal of oncology, 53(5), 1869-1880 (2018-08-23)
Colorectal cancer (CRC) treatment primarily relies on chemotherapy along with surgery, radiotherapy and, more recently, targeted therapy at the late stages. However, chemotherapeutic drugs have high cytotoxicity, and the similarity between the effects of these drugs on cancerous and healthy
Gennaro Di Maro et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(9), E1617-E1626 (2014-05-23)
Anaplastic thyroid carcinoma (ATC) is one of the most aggressive human tumors. Twist1 is a basic helix-loop-helix transcription factor involved in cancer development and progression. We showed that Twist1 affects thyroid cancer cell survival and motility. We aimed to identify
Catherine M Willis et al.
PloS one, 9(8), e103966-e103966 (2014-08-05)
Expression of the glycosaminoglycan chondroitin sulfate-E (CS-E) is misregulated in many human cancers, including breast cancer. Cell-surface associated CS-E has been shown to have pro-tumorigenic functions, and pharmacological treatment with exogenous CS-E has been proposed to interfere with tumor progression