The CAS numbers for the JB-$ Embedding kit can be found in Section 3 of the SDS for kit components J4954, J0330 and J0455. For kit components, an Advanced Search will need to be utilized. The CAS numbers for J4954 are 868-77-9 and 111-76-2. The CAS numbers for kit component J0330 are 25322-68-3 and 121-69-7. The CAS numbers for kit component J0455 are 84-61-7 and 94-36-0.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
Storage temp.:
room temp
2520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
JB-4 is a water-soluble, GMA based, plastic resin kit intended for use in the preparation of embedded samples for high resolution light microscopy. It is a technique now widely used for research and clinical diagnosis. JB-4 yields semi-thin sections (0.5μ-2μ) with excellent morphological preservation.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description embedding resin for electron microscopy | description suitable for microscopy |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What are the CAS RN numbers for the kit components?