Merck
EMU019301
MISSION® esiRNA
targeting mouse Gadd45gip1
Wybierz wielkość
20 μG
956,00 zł
50 μG
1720,00 zł
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGACCTAGACCAGCAGCAACGAAAGCGCCTAAAGGAAGAAAGACAACGACAGAAGAAGGAGGCACGAATTGCTGCTATGGCCTCTGCTGAAGCCCAGGACTCAGCAGTGTCTGGTGAACCCAGCTCCTGAAAGCTCCCTTCCCAATAAAGCCAGCTGCTGACAACCCATATTCTACACATTCTCCCTCAAGTTGTGACTTCCTGGGTCGCCCGGCTCATTCCCCAACACCTGGGCGGGAGAATCCCTCCACCTGGCTGTGTTCACACCTGGACACTAGGCCATGCCATGAACTGGGGCTTTGGGGAGAGAGAAAGGGGAATGGATGGGCAAATAATGAAGGAGCAGATGGCAGGAGAGGAGGAGGCTTCTGTTTACCAACATTAATCTCCAGTAATTAGCCAATTACCAGGGGGAGTACAGCCAAACAGACTGCATG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
EMU035931EMU000511EMU011191
Gene Information
mouse ... GADD45GIP1(102060), Gadd45gip1(102060)
Gene Information
mouse ... ARHGEF18(102098), Arhgef18(102098)
Gene Information
mouse ... INKA2(109050), 6530418L21Rik(109050)
Gene Information
mouse ... CTRL(109660), Ctrl(109660)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000033751
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000004568
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000048458
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031896
esiRNA cDNA target sequence
AGGACCTAGACCAGCAGCAACGAAAGCGCCTAAAGGAAGAAAGACAACGACAGAAGAAGGAGGCACGAATTGCTGCTATGGCCTCTGCTGAAGCCCAGGACTCAGCAGTGTCTGGTGAACCCAGCTCCTGAAAGCTCCCTTCCCAATAAAGCCAGCTGCTGACAACCCATATTCTACACATTCTCCCTCAAGTTGTGACTTCCTGGGTCGCCCGGCTCATTCCCCAACACCTGGGCGGGAGAATCCCTCCACCTGGCTGTGTTCACACCTGGACACTAGGCCATGCCATGAACTGGGGCTTTGGGGAGAGAGAAAGGGGAATGGATGGGCAAATAATGAAGGAGCAGATGGCAGGAGAGGAGGAGGCTTCTGTTTACCAACATTAATCTCCAGTAATTAGCCAATTACCAGGGGGAGTACAGCCAAACAGACTGCATG
esiRNA cDNA target sequence
TCACTCACATCCTCGAATGCTGAGTCTGTTTTCATAGAAGACCCTTACATTGCTTCACTGAGGTGTGAGATCGAATCAGATGCACATGAGTTTGAGGCCGAGTCCTGGAGCCTCTCTGTGGATTTAGCATATGCCAAGAAACAGAAGAAGGAGGTGGTAAAGAGACAGGACGTCCTATATGAGCTGATGCAGACAGAGGCTCATCACGTGCGCACACTAAAGATCATGCTGAAAGTATACTCCAGAGCCCTGCAGGAAGAGCTGCAATTCAGTGGCCAGGCAGTCAGCCGTCTGTTTCCGTGCGCTGATGACTTACTGGACATGCACAGCCATTTCCTTGCCCGCCTTAAGGAGCGCCGGCAGGAGTTCCTAGAGGAGGGCAGTGATCGGAATTACGTCATCCAAAAGATCGGAGACGTCCTGGTTCAGCAGTTCTCAGGAGAAACCGGGGAGAGAATGAAGGAGAAATACGCTGTGTTCTGTAGTGGCCA
esiRNA cDNA target sequence
CCAGAGAGCTGGGTCGTAAGTTTGCCCTAACCGCAAACATTTTTAGGAAGTTCTTGCGTAGCGTGCGGCCCGACAGAGACCGGCTGCTCAAGGAGAAGCCTGGCTGGATGACTCCCATGGTCTCTGAGTCACGAGCAGGACGCTCGAAGAAAGTCAAGAAGAGGAGCCTTTCTAAGGGCTCAGGACGGTTCCCTTTCTCAAGCACAGGAGAGCCCAGACATATTGAAACCCCCGCCACAAGCAGCCCCAAGGCCTTAGAACCCTCCTGTAGGGGCTTTGACATTAACACAGCTGTTTGGGTCTGAGAGATGCTCACTGAACCTAAAATGCAGACTGGTGAGGGCCCTGGGGGAGAGGGAGGGCAGATGGCATGGTCTTCAGACCAGATGCAAGTTCCCAT
esiRNA cDNA target sequence
GAACCTGTGCAGGTCCTCTCGATCGCAAGGGCCATCACACACCCTAACTGGAACGCCAACACCATGAACAATGACCTGACTCTCCTGAAGCTTGCCTCGCCAGCCCGGTACACAGCACAAGTCTCACCAGTCTGCCTGGCTTCCACAAACGAGGCACTGCCTTCGGGGCTCACCTGTGTCACCACTGGCTGGGGCCGAATCAGTGGTGTGGGCAATGTGACACCAGCTCGCCTGCAGCAAGTTGTTCTACCCCTGGTCACTGTGAATCAGTGTCGGCAGTACTGGGGTGCACGCATTACCGATGCCATGATATGTGCAGGTGGCTCAGGCGCCTCCTCATGTCAGGGTGACTCAGGAGGCCCTCTTGTCTGCCAGAAGGGAAACACCTGGGTGCTTATTGGGATTGTCTCCTGGGGCACTA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shahrooz Vahedi et al.
Oncology reports, 34(1), 43-50 (2015-05-23)
Overexpression and hyperactivation of lymphocyte-specific protein tyrosine kinase (Lck) have been associated with leukemia development. We previously showed that, other than its known function as a cytoplasmic signal transducer, Lck also acts as a nuclear transcription factor in mouse leukemic
Harsha Nagar et al.
PloS one, 9(6), e98670-e98670 (2014-06-07)
Mitochondrial dysfunction has been implicated in the pathophysiology of various cardiovascular diseases. CRIF1 is a protein present in the mitochondria associated with large mitoribosomal subunits, and CRIF1 knockdown induces mitochondrial dysfunction and promotes ROS production. p66shc is a redox enzyme