Merck
EMU049871
MISSION® esiRNA
targeting mouse Sox4
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
EMU049871-20UG
956,00 zł
EMU049871-50UG
1720,00 zł
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAACAGAGTGAGGGGAAGAGGGCCGTCTCCCTCCCGGTTTCCAGTTCTTGCACGCTGTTTCTTAGAGAGTCTGCAGTGGGGGAACTCTGCCGGTAACCAGCTCCCCTTCTTGCAGGAGGGAGGGAGAAACATACATTTATTCATGCCGGTCTGTTGCATGCAAGCTTCTTGGCTTCCTACCTTGCAACAAAATAATTGCACCAACTCCTCAGCGCCGATTCCGCCCACAGAGAGTCCCGGAGCCAGAGTCGCTTTGGCTTTGCACTGCAGGAAAGGGACTTAGGCGCTAGAGACGATGTCGCTTTCCTGAGCTACCGCGAGCTCTCGTGAACTGCAATCGACTGCTTCAGGGAAAGGGGTGGGGGAAAGACTTGCCCCGGAGGCGGCGAGAAACTTGCGTTTGGAAGATACTCCGGCTACCAACGTTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
EMU062251EMU007581EMU081091
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... SOX4(20677), Sox4(20677)
Gene Information
mouse ... SOX18(20672), Sox18(20672)
Gene Information
mouse ... SOX8(20681), Sox8(20681)
Gene Information
mouse ... SOX6(20679), Sox6(20679)
esiRNA cDNA target sequence
AAACAGAGTGAGGGGAAGAGGGCCGTCTCCCTCCCGGTTTCCAGTTCTTGCACGCTGTTTCTTAGAGAGTCTGCAGTGGGGGAACTCTGCCGGTAACCAGCTCCCCTTCTTGCAGGAGGGAGGGAGAAACATACATTTATTCATGCCGGTCTGTTGCATGCAAGCTTCTTGGCTTCCTACCTTGCAACAAAATAATTGCACCAACTCCTCAGCGCCGATTCCGCCCACAGAGAGTCCCGGAGCCAGAGTCGCTTTGGCTTTGCACTGCAGGAAAGGGACTTAGGCGCTAGAGACGATGTCGCTTTCCTGAGCTACCGCGAGCTCTCGTGAACTGCAATCGACTGCTTCAGGGAAAGGGGTGGGGGAAAGACTTGCCCCGGAGGCGGCGAGAAACTTGCGTTTGGAAGATACTCCGGCTACCAACGTTT
esiRNA cDNA target sequence
GTCTCTTGAGGGCACAGAGCAACTGGAGCCTACCGCCGACCTTTGGGCCGATGTGGACCTCACCGAATTTGACCAGTATCTCAATTGCAGCCGGACTCGACCGGATGCCACTACACTCCCCTACCACGTGGNACTGGCCAAACTAGGTCCGCGCGCCATGTCCTGTCCAGAAGAGAGCAGCCTCATTTCTGCGCTGTCTGATGCTAGCAGCGCGGTCTATTACAGTGCTTGCATCTCAGGCTAGACACTGTCCTTGCCCTCCACCGCTTCTGCATGTGGCCAAGTGGCAGAGTTGCCTGCTCCCTTCCTTTCGCATATGTATGTTAGGGTATGCAACAGCCTTTAGAGCTGGTGGCCTAAAGATGCCATTTCTGTCGCCTCCTCATTTACACACCTCCTTCTGGGG
esiRNA cDNA target sequence
CTACCCTCCCAGCCTCTACCAATACCCTTACTTCCATTCATCCCGTCGGCCCTATGCCTCGCCACTGCTCAATGGGCTCTCTATGCCACCCGCACACAGCCCCAGCAGCAACTGGGACCAGCCTGTGTACACCACCCTGACCCGACCCTGAGGCTGCTGCATCCAGGAAGTCTAGCCAGATCTTTGAGTTCTTCCGGAGTGTACTCGGTAGAGGTTGGAGGCAGCCAGCACGGCCTTACTCCGTCAAGTGCCTGCTGAATGTGCAGGAAGCCAGGCTTTGTCATCCTGTGTCCCTTTGCTTCTGGATATCCAAACTTCTGCCAGGGGACAGAGCTCTCTTTTCCCCCTCTTCTTTCTCTGAGGTGACTGGTGGTTTCCAAAACAGGCATTCCGTTGCTCTCCGGTTTGGATA
esiRNA cDNA target sequence
ACCAGTGACTTCTGGGTGCTGGGTGATCCTCGTGTATAACTAAGAATGTCTTCCAAGCAAGCCACCTCTCCATTTGCCTGTACAGCGGATGGAGAGGAAGCAATGACCCAGGACTTGACCTCAAGGGAAAAGGAAGAGGGCAGTGATCAACACCCGGCCTCCCATCTGCCTCTGCACCCCATAATGCACAACAAACCTCACTCTGAGGAGCTGCCTACACTTGTCAGTACCATTCAACAAGATGCTGACTGGGACAGCGTTCTGTCATCTCAGCAAAGAATGGAGTCAGAGAATAATAAGTTATGTTCCCTATATTCCTTCCGAAATACGTCTACCTCACCACATAAGCCTGACGAAGGGAGTCGGGAGCGTGAAATAATGAACAGTGTTACTTTTGGAACCCCGGAACGCCGCAAAGGGAGCCTTGCCGATGTGGTGGATACGCTGAAGCAGAAGAAGCTGGAGGAGA
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000076431
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000046470
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024176
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000051910
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jie Xi et al.
American journal of cancer research, 7(11), 2180-2189 (2017-12-09)
Ovarian cancer (OC) is one of the most fatal gynecological cancer in women worldwide. Long noncoding RNA (lncRNA) lncBRM was found to be associated with the progression and prognosis of hepatocellular carcinoma (HCC). However, the expression level, clinical significance and
Tae Mi Yoon et al.
BMC cancer, 15, 888-888 (2015-11-12)
In humans, sex-determining region-Y (SRY) related high-mobility-group box 4 (SOX4) is linked to development and tumorigenesis. SOX4 is over-expressed in several cancers and has prognostic significance. This study evaluated whether SOX4 affects oncogenic behavior and chemoradiotherapy response in head and
Chao Chen et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(29), 10629-10642 (2015-07-24)
As the cerebral cortex forms, specialized molecular cascades direct the expansion of progenitor pools, the differentiation of neurons, or the maturation of discrete neuronal subtypes, together ensuring that the correct amounts and classes of neurons are generated. In several neural