Wybierz wielkość
956,00 zł
1720,00 zł
956,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
MISSION® esiRNA, targeting mouse Top2a
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGGTGGTCGAAATGGCTATGGAGCTAAACTGTGTAACATATTCAGCACCAAATTTACTGTGGAAACAGCCAGTAGAGCGTACAAGAAAATGTTCAAACAGACGTGGATGGATAACATGGGGAGAGCTGGTGACATGGAACTCAAGCCCTTTAGTGGAGAAGATTATACATGTATCACCTTCCAGCCTGACTTATCTAAGTTTAAAATGCAAAGCCTGGACAAAGATATTGTTGCACTGATGGTCAGAAGAGCATATGATATCGCTGGCTCCACTAAAGATGTCAAAGTCTTTCTTAATGGAAATATGCTGCCAGTGAAAGGATTCCGCAGTTACGTGGATTTGTATTTGAAGGATAAGGTAGATGAAACTGGGAATTCACTGAAGGTGATACATGAACAGGTCAATCCCCGGTGGGAAGTGTGCTTAACAATGAGCGAGAGAGGCTTCCAGCAGATTAGCTTCGTCAACAGCATTGCGACTTCTAAGGGCGGCAGACATGTCGATTACGTAGCTGATCAGATTGTGAGCAAACTCGTTGATGTGGTG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
mouse ... TOP2A(21973), Top2a(21973)
1 of 4
Ta pozycja | EMU042941 | EMU082151 | EMU021511 |
|---|---|---|---|
| esiRNA cDNA target sequence AGGTGGTCGAAATGGCTATGGAGCTAAACTGTGTAACATATTCAGCACCAAATTTACTGTGGAAACAGCCAGTAGAGCGTACAAGAAAATGTTCAAACAGACGTGGATGGATAACATGGGGAGAGCTGGTGACATGGAACTCAAGCCCTTTAGTGGAGAAGATTATACATGTATCACCTTCCAGCCTGACTTATCTAAGTTTAAAATGCAAAGCCTGGACAAAGATATTGTTGCACTGATGGTCAGAAGAGCATATGATATCGCTGGCTCCACTAAAGATGTCAAAGTCTTTCTTAATGGAAATATGCTGCCAGTGAAAGGATTCCGCAGTTACGTGGATTTGTATTTGAAGGATAAGGTAGATGAAACTGGGAATTCACTGAAGGTGATACATGAACAGGTCAATCCCCGGTGGGAAGTGTGCTTAACAATGAGCGAGAGAGGCTTCCAGCAGATTAGCTTCGTCAACAGCATTGCGACTTCTAAGGGCGGCAGACATGTCGATTACGTAGCTGATCAGATTGTGAGCAAACTCGTTGATGTGGTG | esiRNA cDNA target sequence GGACTGGATGGGCTTGTAAACTGCCCAACTATGATGCTAGAGAAATTGTGAACAATGTCAGGCGGATGCTAGAAGGTTTGGATCCTCATCCCATGCTTCCAAACTATAAGAACTTCAAAGGCACCATCCAGGAACTTGGTCAGAACCAGTATGCTGTTAGTGGTGAGATATTTGTGGTGGACAGAAACACAGTAGAGATTACAGAACTTCCAGTTAGAACATGGACACAGGTATACAAGGAGCAGGTCCTAGAACCTATGCTTAATGGAACAGATAAAACACCGGCACTGATTTCTGATTACAAAGAATATCATACTGACACAACTGTGAAGTTTGTGGTGAAAATGACAGAAGAGAAACTAGCGCAAGCAGAAGCTGCTGGCCTGCATAAAGTTTTTAAACTTCAAACTACTCTTACTTGCAATTCCATGGTACTCTTTGATCATATGGGTTGTCTGAAGAAGTATGAAACTGTGCAAGACATTTTGAAAGAATTCTTTGATTTACGGTTAAGTTATTATGGTTTACGGAAGGAATGGCTTG | esiRNA cDNA target sequence CATCATTCTGGCCCGTAACTACCTAGATGTGTATCCGTATGATCACTGGAGTGACAAGCTCCTCCCCGTCTATGAACAAGGCTCCCACTTCCAGCCCAGCACTGTGGAAATGGTGGATGGAGAGACTAGCCCACCCCAACTGCTTACCGAAGCTGACCTCATCGCCCTCATGGAGAAACATGGGATCGGTACTGATGCAACTCATGCAGAACACATTGAGACCATCAAAGCCCGGATGTATGTGGGACTCACCTCAGACAAGCGGTTCCTGCCGGGGCACCTGGGCATGGGACTTGTAGAAGGTTACGATTCCATGGGTTATGAGATGTCCAAGCCTGACCTCCGTGCCGAGCTGGAAGCTGATCTCAAGCTGATCTGTGAGGGCAAGAAGGATAAGTTTCAAGTTCTAAGGCAGCAAGTGCAAAAATACAAGCAGGTTTTCATTGAAGCAGTGGCGAAGGCAAAGAAGTTGGATGAGGC | esiRNA cDNA target sequence GGAAAGGTCATGATGCTGGTGACCATCCTCCAATCACACCTATGAAGTCGGCTACAGAGGCTGAATTAGGAGGTGACGCATGGAGACTCTACGAGTATATCACCAGACACTTCATTGCCACAGTGAGCCATGACTGCAAGTATCTCCAGAGCACTATCTCCTTCAGGATCGGGCCTGAACACTTTACATGCATGGGAAAAACAGTTATTTCTCCAGGCTTCACAGAGATCATGCCTTGGCAGAGCGTGCCCCTGGAAGAGAGTCTGCCCACGTGCCAGAAGGGTGATACCTTCACTGTGGGTGAAGTGAAGATGCTAGAGAAGCAGACGAGCCCACCGGACTATCTGACTGAGGCTGAGCTCATCACTCTCATGGAGAAGCATGGTATCGGGACTGATGCCAGTATCCCTGTGCACATCAACAATATCTGCCAGCGCAACTATG |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| Gene Information mouse ... TOP2A(21973), Top2a(21973) | Gene Information mouse ... TOP2B(21974), Top2b(21974) | Gene Information mouse ... TOP3A(21975), Top3a(21975) | Gene Information mouse ... TOP3B(21976), Top3b(21976) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?