Merck
EMU167961
MISSION® esiRNA
targeting mouse Grik3
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
20 μG
956,00 zł
50 μG
1720,00 zł
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCAAAGCCATTCCCTACTGTAGGCACCAGCATCTGAACATGACAAACTCCATGGTCCACCTCTGGAATTGCCCTGCGTGGATGCCCACCTGGAAGGGCCTTCATGCCATGGACAAACAACCGTATGGAGTTAACATCTGGGACCCACCCAGTCCAGTGGACAGATCTGAGAATTGGGTCCAATCCTGTGCGCAGATCTCTGAGTAAGATATATCTGGATGTCCCAGGTTGTTGGAGCAAGGTGCACATCTGGAATAGGCCTAACCACTTGCCACGGTGGAAGGGGCCTTGCCCTTTTGTCTCTGTCTCCTAGAGTTGAAATTTTAGAGCTGAGGTATATGTGAAGTCACAGAATTGTTTTAGATAGAAGGCTAATGTTCTGTACAATATATATATGAATGTAAAAAATATATATATGCTTATATATATGCACAGTGTATATATGACCCACAACCCCTGTGTATACAACCCTTCCCTGCACGTCTACACACAAAGTGTACAGAACCCAGCCAGTATGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
EMU045181EMU153281EMU044521
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000001985
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000003378
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000060803
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032017
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... GRIK3(14807), Grik3(14807)
Gene Information
mouse ... GRIK5(14809), Grik5(14809)
Gene Information
mouse ... GSTP1(14870), Gstp1(14870)
Gene Information
mouse ... GRIK4(110637), Grik4(110637)
esiRNA cDNA target sequence
CCAAAGCCATTCCCTACTGTAGGCACCAGCATCTGAACATGACAAACTCCATGGTCCACCTCTGGAATTGCCCTGCGTGGATGCCCACCTGGAAGGGCCTTCATGCCATGGACAAACAACCGTATGGAGTTAACATCTGGGACCCACCCAGTCCAGTGGACAGATCTGAGAATTGGGTCCAATCCTGTGCGCAGATCTCTGAGTAAGATATATCTGGATGTCCCAGGTTGTTGGAGCAAGGTGCACATCTGGAATAGGCCTAACCACTTGCCACGGTGGAAGGGGCCTTGCCCTTTTGTCTCTGTCTCCTAGAGTTGAAATTTTAGAGCTGAGGTATATGTGAAGTCACAGAATTGTTTTAGATAGAAGGCTAATGTTCTGTACAATATATATATGAATGTAAAAAATATATATATGCTTATATATATGCACAGTGTATATATGACCCACAACCCCTGTGTATACAACCCTTCCCTGCACGTCTACACACAAAGTGTACAGAACCCAGCCAGTATGG
esiRNA cDNA target sequence
CAAGGAGACACTGTCCGTGAGGATGCTTGATGACAGCCGGGACCCCACGCCGCTACTCAAGGAGATCCGAGATGACAAAGTGTCCACCATCATCATTGATGCCAATGCGTCCATCTCCCACCTTGTCCTCCGTAAGGCTTCGGAGCTGGGAATGACCTCAGCGTTTTACAAGTACATCCTCACCACCATGGACTTTCCCATCCTGCATCTGGATGGTATCGTGGAGGACTCCTCCAACATCCTGGGCTTTTCCATGTTCAACACCTCCCACCCCTTCTACCCAGAGTTTGTGCGCAGCCTCAACATGTCCTGGAGGGAGAACTGTGAAGCCAGCACCTATCCTGGCCCTGCGCTGTCCGCAGCCCTGATGTTTGACGCTGTGCACGTGGTGGTAAGCGCTGTCCGAGAACTGAACCGAAGCCAGGAGATTGGCGTCAAGCCACTGGCCTGCACTTCGGCCAACATTTGGCCCCATGGGACCAGCCTTATGAACTACCTTCGAATGGTAGAGTATGACGGGCTGACCGGGCGGGTTGAGTTCAACAGCAAAGGGCAGAGGACCAACTACACACTACGCATCCTGGAGA
esiRNA cDNA target sequence
CCCTCTGTCTACGCAGCACTGAATCCGCACCCAGCAGGCATGCCACCATACACCATTGTCTACTTCCCAGTTCGAGGGCGGTGTGAGGCCATGCGAATGCTGCTGGCTGACCAGGGCCAGAGCTGGAAGGAGGAGGTGGTTACCATAGATACCTGGATGCAAGGCTTGCTCAAGCCCACTTGTCTGTATGGGCAGCTCCCCAAGTTTGAGGATGGAGACCTCACCCTTTACCAATCTAATGCCATCTTGAGACACCTTGGCCGCTCTTTGGGGCTTTATGGGAAAAACCAGAGGGAGGCCGCCCAGATGGATATGGTGAATGATGGGGTGGAGGACCTTCGCGGCAAATATGTCACCCTCATCTACACCAACTATGAGAATGGTAAGAATGACTACGTGAAGGCCCTGCCTGGGCATCTGAAGCCTTTTGAGACCCTGCTGTCCCAGAACCAGGGAGGCAAAGCTTTCATCGTGGGTGACCAGATCTCCTTTGCCGATTACAACTTGCTGGACCTGCT
esiRNA cDNA target sequence
AGAAGCTGCTCCGACAATTCCTTATCTCCAAGGACACACTCTCGGTCCGGATGTTGGACGACACACGGGACCCCACTCCACTCCTCAAGGAGATCCGGGATGACAAGACAGCTACTATCATCATCCACGCCAACGCCTCCATGTCGCACACCATCCTCCTGAAGGCAGCTGAACTGGGGATGGTGTCAGCCTATTACACATACATCTTCACCAATCTGGAGTTCTCCCTCCAGAGAATGGACAGCCTTGTGGATGATAGAGTCAACATCTTAGGATTTTCCATTTTCAACCAATCCCATGCATTCTTCCAAGAGTTCTCCCAGAGCCTCAACCAATCCTGGCAGGAGAACTGTGACCATGTGCCCTTCACCGGCCCTGCGTTGTCCTCAGCCCTGCTGTTTGACGCTGTCTATGCTGTGGTGACAGCGGTACAGGAACTGAACCGGAGCCAAGAGATTGGTGTGAAGCCCCTGTCCTGTGGCTCAGCCCAGATCTGGCAGCATGGCACCAGCCTCATGAACTACCTTCGCATGGTAGAATTGGAAGGTCTTACCGGCCACATTGAATT
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)