Wybierz wielkość
956,00 zł
1720,00 zł
956,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCAAAGCCATTCCCTACTGTAGGCACCAGCATCTGAACATGACAAACTCCATGGTCCACCTCTGGAATTGCCCTGCGTGGATGCCCACCTGGAAGGGCCTTCATGCCATGGACAAACAACCGTATGGAGTTAACATCTGGGACCCACCCAGTCCAGTGGACAGATCTGAGAATTGGGTCCAATCCTGTGCGCAGATCTCTGAGTAAGATATATCTGGATGTCCCAGGTTGTTGGAGCAAGGTGCACATCTGGAATAGGCCTAACCACTTGCCACGGTGGAAGGGGCCTTGCCCTTTTGTCTCTGTCTCCTAGAGTTGAAATTTTAGAGCTGAGGTATATGTGAAGTCACAGAATTGTTTTAGATAGAAGGCTAATGTTCTGTACAATATATATATGAATGTAAAAAATATATATATGCTTATATATATGCACAGTGTATATATGACCCACAACCCCTGTGTATACAACCCTTCCCTGCACGTCTACACACAAAGTGTACAGAACCCAGCCAGTATGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... GRIK3(14807), Grik3(14807)
1 of 4
Ta pozycja | EMU045181 | EMU153281 | EMU044521 |
|---|---|---|---|
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Gene Information mouse ... GRIK3(14807), Grik3(14807) | Gene Information mouse ... GRIK5(14809), Grik5(14809) | Gene Information mouse ... GSTP1(14870), Gstp1(14870) | Gene Information mouse ... GRIK4(110637), Grik4(110637) |
| esiRNA cDNA target sequence CCAAAGCCATTCCCTACTGTAGGCACCAGCATCTGAACATGACAAACTCCATGGTCCACCTCTGGAATTGCCCTGCGTGGATGCCCACCTGGAAGGGCCTTCATGCCATGGACAAACAACCGTATGGAGTTAACATCTGGGACCCACCCAGTCCAGTGGACAGATCTGAGAATTGGGTCCAATCCTGTGCGCAGATCTCTGAGTAAGATATATCTGGATGTCCCAGGTTGTTGGAGCAAGGTGCACATCTGGAATAGGCCTAACCACTTGCCACGGTGGAAGGGGCCTTGCCCTTTTGTCTCTGTCTCCTAGAGTTGAAATTTTAGAGCTGAGGTATATGTGAAGTCACAGAATTGTTTTAGATAGAAGGCTAATGTTCTGTACAATATATATATGAATGTAAAAAATATATATATGCTTATATATATGCACAGTGTATATATGACCCACAACCCCTGTGTATACAACCCTTCCCTGCACGTCTACACACAAAGTGTACAGAACCCAGCCAGTATGG | esiRNA cDNA target sequence CAAGGAGACACTGTCCGTGAGGATGCTTGATGACAGCCGGGACCCCACGCCGCTACTCAAGGAGATCCGAGATGACAAAGTGTCCACCATCATCATTGATGCCAATGCGTCCATCTCCCACCTTGTCCTCCGTAAGGCTTCGGAGCTGGGAATGACCTCAGCGTTTTACAAGTACATCCTCACCACCATGGACTTTCCCATCCTGCATCTGGATGGTATCGTGGAGGACTCCTCCAACATCCTGGGCTTTTCCATGTTCAACACCTCCCACCCCTTCTACCCAGAGTTTGTGCGCAGCCTCAACATGTCCTGGAGGGAGAACTGTGAAGCCAGCACCTATCCTGGCCCTGCGCTGTCCGCAGCCCTGATGTTTGACGCTGTGCACGTGGTGGTAAGCGCTGTCCGAGAACTGAACCGAAGCCAGGAGATTGGCGTCAAGCCACTGGCCTGCACTTCGGCCAACATTTGGCCCCATGGGACCAGCCTTATGAACTACCTTCGAATGGTAGAGTATGACGGGCTGACCGGGCGGGTTGAGTTCAACAGCAAAGGGCAGAGGACCAACTACACACTACGCATCCTGGAGA | esiRNA cDNA target sequence CCCTCTGTCTACGCAGCACTGAATCCGCACCCAGCAGGCATGCCACCATACACCATTGTCTACTTCCCAGTTCGAGGGCGGTGTGAGGCCATGCGAATGCTGCTGGCTGACCAGGGCCAGAGCTGGAAGGAGGAGGTGGTTACCATAGATACCTGGATGCAAGGCTTGCTCAAGCCCACTTGTCTGTATGGGCAGCTCCCCAAGTTTGAGGATGGAGACCTCACCCTTTACCAATCTAATGCCATCTTGAGACACCTTGGCCGCTCTTTGGGGCTTTATGGGAAAAACCAGAGGGAGGCCGCCCAGATGGATATGGTGAATGATGGGGTGGAGGACCTTCGCGGCAAATATGTCACCCTCATCTACACCAACTATGAGAATGGTAAGAATGACTACGTGAAGGCCCTGCCTGGGCATCTGAAGCCTTTTGAGACCCTGCTGTCCCAGAACCAGGGAGGCAAAGCTTTCATCGTGGGTGACCAGATCTCCTTTGCCGATTACAACTTGCTGGACCTGCT | esiRNA cDNA target sequence AGAAGCTGCTCCGACAATTCCTTATCTCCAAGGACACACTCTCGGTCCGGATGTTGGACGACACACGGGACCCCACTCCACTCCTCAAGGAGATCCGGGATGACAAGACAGCTACTATCATCATCCACGCCAACGCCTCCATGTCGCACACCATCCTCCTGAAGGCAGCTGAACTGGGGATGGTGTCAGCCTATTACACATACATCTTCACCAATCTGGAGTTCTCCCTCCAGAGAATGGACAGCCTTGTGGATGATAGAGTCAACATCTTAGGATTTTCCATTTTCAACCAATCCCATGCATTCTTCCAAGAGTTCTCCCAGAGCCTCAACCAATCCTGGCAGGAGAACTGTGACCATGTGCCCTTCACCGGCCCTGCGTTGTCCTCAGCCCTGCTGTTTGACGCTGTCTATGCTGTGGTGACAGCGGTACAGGAACTGAACCGGAGCCAAGAGATTGGTGTGAAGCCCCTGTCCTGTGGCTCAGCCCAGATCTGGCAGCATGGCACCAGCCTCATGAACTACCTTCGCATGGTAGAATTGGAAGGTCTTACCGGCCACATTGAATT |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Opis ogólny
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?