Merck
EMU209591
MISSION® esiRNA
targeting mouse Glb1 (2)
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
EMU209591-20UG
956,00 zł
EMU209591-50UG
1720,00 zł
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCAGCTCTGAGTCCCTGTTCTGTGTAGTCTTTGTGTGAGATCATTTAGGAGAGGCTCCTTCTGTGTTTGGGGGTGAGGAAGGACACTGGGTGTGATGAGATACCTCTTTAAAAAAAGGCAGTGACAAATACTTCCCTAGATGGCCCTCCACTCCAGGTTCCAACTCAGTGTGCGAGGGGGAGCTGCCTCCTCCTAAAAGTTCACTCTACAGCCTGATGGTTTAGCATCTTTAGAGGTTACAGTGAACATGGGGTTCTATGTGCAGATAAACAAGACCCTAGAGCCCCACGTTCCCTTCAAAATAGTTCACTTGTTTGAGGAAGGCTTCAGTTCACTCATAGCTAGATGAGGGGAGGCCTCTAAGAGAGTCGCTCATTGCAGGAGGTCATCTGTTAAGTTCTGACTAGTTCATTGATTGGCACCTCCTACCCATCACACCAGCCAGGTTTGGGCCTGAGATTTTAGAGAGAAGCTGAGGTTTCTTGTCTACCCATAGGAAACCTGAAGCTGCCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
EMU035231EMU178781EMU068951
esiRNA cDNA target sequence
GCAGCTCTGAGTCCCTGTTCTGTGTAGTCTTTGTGTGAGATCATTTAGGAGAGGCTCCTTCTGTGTTTGGGGGTGAGGAAGGACACTGGGTGTGATGAGATACCTCTTTAAAAAAAGGCAGTGACAAATACTTCCCTAGATGGCCCTCCACTCCAGGTTCCAACTCAGTGTGCGAGGGGGAGCTGCCTCCTCCTAAAAGTTCACTCTACAGCCTGATGGTTTAGCATCTTTAGAGGTTACAGTGAACATGGGGTTCTATGTGCAGATAAACAAGACCCTAGAGCCCCACGTTCCCTTCAAAATAGTTCACTTGTTTGAGGAAGGCTTCAGTTCACTCATAGCTAGATGAGGGGAGGCCTCTAAGAGAGTCGCTCATTGCAGGAGGTCATCTGTTAAGTTCTGACTAGTTCATTGATTGGCACCTCCTACCCATCACACCAGCCAGGTTTGGGCCTGAGATTTTAGAGAGAAGCTGAGGTTTCTTGTCTACCCATAGGAAACCTGAAGCTGCCA
esiRNA cDNA target sequence
CATCTCGGGAAGCATTCATTACTTCCGGATACCCCGCTTCTACTGGGAGGACCGGCTGCTGAAGATGAAGATGGCTGGGCTGAATGCTATCCAGATGTACGTGCCCTGGAACTTCCATGAACCCCAACCAGGACAATATGAGTTTTCTGGGGACCGTGATGTGGAGCATTTCATCCAGCTGGCTCATGAGCTGGGACTCCTGGTGATCCTGAGGCCTGGGCCCTACATCTGTGCAGAGTGGGACATGGGGGGCTTACCTGCTTGGCTACTAGAGAAACAATCTATCGTTCTCCGGTCTTCTGACCCAGACTACCTTGTAGCTGTGGATAAATGGCTGGCAGTCCTTCTGCCCAAGATGAAGCCCCTGCTCTACCAGAACGGAGGACCGATCATAACCGTGCAGGTTGAGAATGAGTACGGGTCCTACTTTGCCTGCGATTACGACTACCTACGCTTCCTGGTGCACCGCTTCCGCTACCATCTGGGTA
esiRNA cDNA target sequence
AGAACAGACAAGTCCCACACAGCAGCTTGGTGCACACCTAGCAGACACCATGAGGACCCTCTCTCTGCTCACTCTGCTGGCCCTGGCTGCGCTCTGTCTCTCTGACCTCACAGATGCCAAGCCCAGCGGCCCTGAGTCTGACAAAGCCTTCATGTCCAAGCAGGAGGGCAATAAGGTAGTGAACAGACTCCGGCGCTACCTTGGAGCCTCAGTCCCCAGCCCAGATCCCCTGGAGCCCACCCGGGAGCAGTGTGAGCTTAACCCTGCTTGTGACGAGCTATCAGACCAGTATGGCTTGAAGACCGCCTACAAACGCATCTACGGTATCACTATTTAGGACCTGTGCTGCCCTAAAGCCAAACTCTGGCAGCTCGGCTTTGGCTGCTCTCCGGGACTTGATCCTCCCTGTCCTCTCTCTCTGCCCTGCAAGTATGGATGTCACAGCAGCTCCAAAATAAAG
esiRNA cDNA target sequence
AGCGCCTAACCATAGCAGAAATCTACCTGGCTAACTTGGCAGCTTCTGATCTGGTGTTTGTGCTGGGCCTGCCCTTCTGGGCAGAGAACGTTGGGAACCGTTTCAACTGGCCCTTTGGAAGTGACCTCTGCCGGGTGGTCAGCGGGGTCATCAAGGCCAACCTGTTCATCAGCATCTTCCTGGTGGTGGCCATCAGTCAGGACCGCTACAGGTTGCTGGTATACCCCATGACCAGCTGGGGGAACCGGCGGCGACGGCAAGCCCAAGTGACCTGCCTGCTCATCTGGGTAGCTGGGGGCCTCTTGAGCACCCCCACGTTCCTTCTGCGTTCCGTCAAAGTCGTCCCTGATCTGAACATCTCTGCCTGCATCCTGCTTTTCCCCCACGAAGCTTGGCACTTTGTAAGGATGGTGGAGTTGAACG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000079260
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000045594
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000074486
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000041347
Gene Information
mouse ... GLB1(12091), Glb1(12091)
Gene Information
mouse ... GLB1(100504715), Glb1(12091)
Gene Information
mouse ... BGLAP2(12097), Bglap2(12097)
Gene Information
mouse ... BDKRB1(12061), Bdkrb1(12061)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)