Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 522,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
522,00 zł
Nazwa produktu
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide),
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 N HCl: ethanol, 1:1: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CCC(NC1=CC2=CC=CC=C2C(OC)=C1)=O)=O
InChI
1S/C16H18N2O4/c1-22-14-9-11(8-10-4-2-3-5-12(10)14)18-15(19)7-6-13(17)16(20)21/h2-5,8-9,13H,6-7,17H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
DUNDTSUHZJULAX-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description - | description - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility 1 N HCl: ethanol, 1:1: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility ethanol: formic acid (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility 1 N NaOH: ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to orange |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?