Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 216,00 zł 183,60 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
183,60 zł
Cena katalogowa216,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
L-Glutamic acid γ-(β-naphthylamide),
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
ethanol: formic acid (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CCC(NC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)=O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3/c16-13(15(19)20)7-8-14(18)17-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8,16H2,(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
XWCSDVVHAXLZNL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description - | description - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility ethanol: formic acid (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility 1 N NaOH: ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to orange | solubility 1 N HCl: ethanol, 1:1: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?