Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3240,00 zł 2754,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2754,00 zł
Cena katalogowa3240,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
L-Glutamic acid γ-(α-naphthylamide) monohydrate,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 N NaOH: ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to orange
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.N[C@@H](CCC(=O)Nc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3.H2O/c16-12(15(19)20)8-9-14(18)17-13-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)13;/h1-7,12H,8-9,16H2,(H,17,18)(H,19,20);1H2/t12-;/m0./s1
InChI key
QJIBNSSNADIAKZ-YDALLXLXSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description - | description - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility 1 N NaOH: ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to orange | solubility ethanol: formic acid (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility 1 N HCl: ethanol, 1:1: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?