Przejdź do
G4155
β-Galactosidase from Escherichia coli
aqueous glycerol suspension, ≥500 units/mg protein (biuret)
Synonim(y):
β-D-Galactoside galactohydrolase, Lactase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
621,00 zł
3000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
≥500 units/mg protein (biuret)
Assay:
1—15 mg/mL (biuret)
621,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
1—15 mg/mL (biuret)
form
aqueous glycerol suspension
specific activity
≥500 units/mg protein (biuret)
mol wt
465 kDa
storage temp.
−20°C
General description
Tetramer molecular weight 465 kDa (subunits 116.3 kDa each)
Application
β-Galactosidase is used in the enzymatic assays in the synthesis of imidazolo-pyrrolidinoses.
Biochem/physiol Actions
β-galactosidase cleaves lactose into its monosaccharide components, glucose and galactose. It also catalyses the transglycosylation of glucose into allolactose, the inducer of β-galactosidase, in a feedback loop.
Physical form
Suspension in 50% glycerol, 5 mM Tris buffer salts, 5 mM magnesium chloride, 0.5 mM DTT, 0.5 mM mercaptoethanol. pH 7.4
Other Notes
Loss of enzymatic activity can occur if this enzyme is frozen. This enzyme is provided in a 50% glycerol solution and will not freeze if stored at -20° Celsius. It is not recommended that this enzyme preparation be stored in an ultracold freezer (-60 to -100° Celsius).
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of o-nitrophenyl β-D-galactoside to o-nitrophenol and D-galactose per min at pH 7.3 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G6008G5635G3153
description
aqueous glycerol suspension, ≥500 units/mg protein (biuret)
description
Grade VI, lyophilized powder, ≥250 units/mg protein
description
Grade VIII, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥250 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
form
aqueous glycerol suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
mol wt
465 kDa
mol wt
465 kDa
mol wt
465 kDa
mol wt
465 kDa
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Could you please advise if the density of the aqueous suspension of beta galactosidase from Escherichia coli (G4155) can be assumed as 1 uL of solution is equal to 1 mg, given that the SDS and provided enzyme assay do not contain this information?
    1 answer
    1. A search of the website does not show a density for product G4155. For products supplied in small quantities, it is not common for the density to be measured. However, for solutions available in larger quantities, density information is often provided. Although the density for G4155 is not stated, there is some useful information available from the website. The physical form of the product is a suspension in 50% glycerol, 5 mM Tris buffer salts, 5 mM magnesium chloride, 0.5 mM DTT, and 0.5 mM mercaptoethanol at pH 7.4.
      Helpful?
  2. We recently purchased this enzyme. Information given regarding enzyme volume is only 1000 units. I want to know what would be units per uL. How much is the liquid volume in the given product to calculate the enzyme concentration? Provide proper informatio
    1 answer
    1. Units/ml can be calculated using the numbers reported in batch specific CofA. Below is an example.
      CofA of G4155, lot 0000303635
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/G4155-3KU0000303635.pdf
      1.5 mgP/ml X 766 units/mg Protein = 1149 units/ml